Learn More
Ansell™ Manchettes industrielles de protection contre les coupures HyFlex™ INTERCEPT™ à usage modéré sans fente pour le pouce
Code produit 30259546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Large
Étroit
Longueur (impériale):
16 in
18 in
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (impériale) Conditionnement
30259546 Étroit 18 in 50 pièces
16835410 Large - 50 pièces
16855410 Large - 50 pièces
16845410 Étroit 16 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30259546 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11250180N
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Confectionnées avec du fil noir, et sans silicone et sans latex, pour un processus de peinture et finitions agréable
  • Conception sans couture
  • Bords de couleur rouge ou noire pour indiquer la largeur de la manchette (noire pour large et rouge pour étroite) pour faciliter le tri au lavage
  • Tricotage spécifique au niveau du biceps maintenant la manchette en place
  • Disponibles dans différentes longueurs et largeurs (étroite ou large) pour un ajustement optimal et un confort maximal
  • Conçues pour être utilisées avec n’importe quel gant de résistance à la coupure de la gamme HyFlex
  • Utiles dans les secteurs de l’automobile et du transport, de l’aérospatiale, du matériel industriel et des biens d’équipement, de la métallurgie et de l’électroménager
Applications :
  • Ajustements de composants de pièces de panneaux
  • Systèmes de réglage et vissage
  • Contrôle de surfaces, marquage et retouches
  • Réparation et remplacement du verre
  • Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
  • Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
  • Manipulation de pièces structurelles et de parties de carrosserie
  • Inspection, sélection, vérification des pièces
  • Opérations d’emboutissage
  • Opérations d’emboutissage
  • Saisie de pièces structurelles et de parties de carrosserie
Compliance
Conforme aux normes ANSI A3 (niveau de coupe) et EN 388-2542.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Étroit
Type de produit Manchon résistant aux coupures
Matériau Ansell INTERCEPT™ Technologie
Couleur Gris foncé
Stérilité Non stérile
Modèle Ambidextre
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Tige élastique avec poignets tricotés
Type de couture Sans soudure
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45.7 cm