Learn More
Ansell™ Manchettes industrielles de protection contre les coupures HyFlex™ INTERCEPT™ à usage modéré sans fente pour le pouce
Description
- Conception sans couture
- Bords de couleur rouge ou noire pour indiquer la largeur de la manchette (noire pour large et rouge pour étroite) pour faciliter le tri au lavage
- Tricotage spécifique au niveau du biceps maintenant la manchette en place
- Disponibles dans différentes longueurs et largeurs (étroite ou large) pour un ajustement optimal et un confort maximal
- Conçues pour être utilisées avec n’importe quel gant de résistance à la coupure de la gamme HyFlex
- Utiles dans les secteurs de l’automobile et du transport, de l’aérospatiale, du matériel industriel et des biens d’équipement, de la métallurgie et de l’électroménager
- Ajustements de composants de pièces de panneaux
- Systèmes de réglage et vissage
- Contrôle de surfaces, marquage et retouches
- Réparation et remplacement du verre
- Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
- Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de pièces structurelles et de parties de carrosserie
- Inspection, sélection, vérification des pièces
- Opérations d’emboutissage
- Opérations d’emboutissage
- Saisie de pièces structurelles et de parties de carrosserie
Compliance
Conforme aux normes ANSI A3 (niveau de coupe) et EN 388-2542.
Spécification
Spécification
| Dimensions | Large |
| Type de produit | Manchon résistant aux coupures |
| Matériau | Ansell INTERCEPT™ Technologie |
| Couleur | Gris foncé |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Ambidextre |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Tige élastique avec poignets tricotés |
| Type de couture | Sans soudure |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |