Learn More
Ansell Gants industriels résistants à la chaleur et à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-423 Hi-Vis
Code produit p-8401011 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15379059 6 12 paires
15359049 7 12 paires
15319069 8 12 paires
15329069 9 12 paires
15359059 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15379059 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11423060
Les fibres très visibles et hautes performances résistent à des températures allant jusqu’à 212°F (100°C). Le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume de la main améliore les capacités de préhension dans les applications sèches à légèremen
  • Le revêtement innovant en polyuréthane au niveau de la paume de la main améliore les capacités de préhension dans les applications sèches à légèrement huileuses
  • Le système d’indicateurs est conçu pour simplifier le processus de sélection du niveau de protection des mains approprié
  • Code couleur pour s’assurer que les travailleurs portent toujours le bon niveau de protection contre les coupures
  • Les fibres hautes performances résistent à des températures allant jusqu’à 100°C (212°F)
  • Le procédé de construction à base d’eau est respectueux de l’environnement
  • Le poignet tricoté permet d’empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le gant
  • Sans silicone ni DMF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 6