Learn More
Ansell™ Manchette HyFlex™ avec technologie Intercept™
Code produit 16825410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
16825410 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16825410 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11250120N
Expédition estimée: 03-12-2026
Manchette Ansell™ HyFlex™ avec technologie Intercept™ et tricotage spécifique au niveau du biceps maintenant la manchette en place
  • Disponible dans différentes longueurs et largeurs pour un ajustement optimal et un confort maximal
  • Code couleur facilitant le tri après lavage
  • Confectionnée avec du fil noir
  • Sans silicone pour un processus de peinture et finitions agréable
  • Conforme aux réglementations de la FDA relatives à la manipulation des denrées alimentaires 21 CFR 177.1520 et 21 CFR 177.2600
  • Applications :
    • Opérations d’emboutissage
    • Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
    • Manipulation de pièces avec des arêtes vives ou rugueuses
    • Manipulation de pièces structurelles et de parties de carrosserie
    • Inspection, sélection, vérification des pièces
    • Réparation et remplacement du verre
    • Saisie de pièces structurelles et de parties de carrosserie
    • Contrôle de surfaces, marquage et retouches
    • Systèmes de réglage et vissage
    • Ajustements de composants de pièces de panneaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Étroit
Structure Tricoté
Type de produit Manchon résistant aux coupures
Matériau Fil HPPE
Stérilité Non stérile
Modèle Ambidextre, HyFlex™ 11-250
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Tige élastique avec poignets tricotés
Type de couture Sans soudure
Type de manchette Manchon
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.1520 et 21 CFR 177.2600 ; EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie ll
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm