Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Hygrade 9HYSA
Description
- Conviennent à l’industrie alimentaire
- Talon absorbant l'énergie
- Semelle extérieure résistante aux carburants et à l'huile
- Dessus en PVC
- Doublure en polyester
- Semelle extérieure en PVC / nitrile
- Embou
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc, Vert |
| À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire |
| Type de talon | Absorption d’énergie |
| Matériau de revêtement | Polyester |
| Matériau | PVC |
| Dimensions | 37 |
| Matériau de la semelle | PVC, nitrile |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Poids (métrique) | 1090 g par botte de taille 9,5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
| Afficher plus |