Learn More
SICCO Hygrometer
Code produit. 10114781
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
–10°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10114781
Marque: SICCO V186607
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hygrometer suitable for Super Star and Super Maxi Desiccators
  • Suitable for Star Desiccators and Maxi Desiccators. With max-min function, including LR 44 button cell, fastener and fastening screws.
  • Measuring range:Temperatures between -10°C and +60°C
  • Humidity between 20 and 99 r.h.
  • Max. measuring error:
  • +/-1°C between -10° and +50°C
  • +/-5% r.h. at 25-75% r.h. and 0-50°C
Spécification
Type Hygrometer
Plage de températures (métrique) –10°C à +50°C
Dimensions (L x l x H) 95 x 110 x 20 mm
Poids (métrique) 171 g