Learn More
SICCO Hygrometer
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
–10°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Suitable for Star Desiccators and Maxi Desiccators. With max-min function, including LR 44 button cell, fastener and fastening screws.
- Measuring range:Temperatures between -10°C and +60°C
- Humidity between 20 and 99 r.h.
- Max. measuring error:
- +/-1°C between -10° and +50°C
- +/-5% r.h. at 25-75% r.h. and 0-50°C
Spécification
Spécification
| Type | Hygrometer |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +60°C |
| Précision de la température | +/-1°C between -10°C and +50°C |
| Dimensions (L x l x H) | 39 x 52 x 15 mm |
| Poids (métrique) | 30 g |