Learn More
Hygromycine B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041908
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
Code produit. 15403419
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60681.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Antibiotique aminoglycoside qui tue les bactéries en inhibant la synthèse des protéines
An aminoglycoside antibiotic that kills bacteria by inhibiting protein synthesisHygromycin B is used for the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells that contains the hygromycin resistance gene. This gene is frequently used as a selectable marker in research on plants. It stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. In addition to this, it serves as an aminoglycosidic antibiotic which inhibits protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antibiotique aminoglycoside qui tue les bactéries en inhibant la synthèse des protéines. L’hygromycine B est utilisée pour la sélection et le maintien de cellules procaryotes et eucaryotes contenant le gène de résistance à l’hygromycine. Ce gène est fréquemment utilisé comme marqueur sélectionnable dans la recherche sur les plantes. Il stabilise le site de transfert acide ribonucléique(ARNt)-accepteur ribosomique, inhibant ainsi la translocation. En outre, il sert d’antibiotique aminoglycosidique qui inhibe la synthèse des protéines.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du méthanol, une solution tampon et de l’éthanol. Immiscible avec moins de solvants polaires.
Notes
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31282-04-9
Formule moléculaire C20H37N3O13
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
Numéro MDL MFCD06795479
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
CID PubChem 134129613
Nom IUPAC (3’S,3aS,4S,4’S,5’R,6R,6’R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6’-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyl]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2’-oxane]-3’,4’,5’,7-tétrol
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
Type Hygromycin B
Forme physique Lyophilized Powder
Couleur Marron
Quantité 100 mg
Numéro UN UN3462
Merck Index 14,4852
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,buffer solution and ethanol; Immiscible with less polar solvents.
Poids de la formule 527.53
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hygromycin B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hygromycin B