Learn More
Hymécromone, LoGiCal
Code produit 30459910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459910 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459910 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0294.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hymecromone
CAS 90-33-5
Noms d’analytes ou de composants Hymecromone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Type de solution Neat
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-méthylchromén-2-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Quantité 10 mg
Poids de la formule 176.0473 g/mol