Learn More
Hymécromone, Mikromol™
Code produit 17903986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903986 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0294.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Hymécromone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hymecromone
CAS 90-33-5
Noms d’analytes ou de composants Hymecromone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-MU, 4-Methyl-7-hydroxycoumarin, 4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-chromenone, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-chromene, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Bilcolic, Bilicante, Biliton H, Cantabilin, Cantabiline, Cholestil, Cholonerton, Cholspasmin, Coumarin 4, Coumarin 456, Cumarote C, Eurogale, Himecol, Hymecromone, Imecromone, LM 94, Medilla, Mendiaxon, NSC 19026, NSC 9408, Omega 127, Pilot 447, beta-Methylumbelliferone
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
Nom IUPAC 7-hydroxy-4-méthylchromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Quantité 500 mg
Poids de la formule 176,0473 g/mol