Learn More
Hymexazol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312580 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312580 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14270000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hymexazol
CAS 10004-44-1
Noms d’analytes ou de composants Hymexazol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 N O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC1=CC(=O)NO1
Nom IUPAC 5-méthyl-1,2-oxazol-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 99.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 99,032 g/mol