Learn More
Plas Labs™ Hypalon Gants
Code produit 12323710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12323710 8 2 pièces
11817142 - 2 pièces
15537575 9 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12323710 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 800GH/8
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Plas-Labs™ Hypalon™ Les gants Glovebox sont des gants monoblocs fabriqués à partir de matériaux résistants. Hypalon™ caoutchouc synthétique en polyéthylène chlorosulfoné (CSPE).
  • Gants blancs monoblocs de type gantelet, adaptés à la plupart des utilisations Plas-Labs™ boîtes à gants
  • Construit à partir de Hypalon™ caoutchouc synthétique en polyéthylène chlorosulfoné (CSPE)
  • Résistant à l'abrasion, aux agents oxydants, à l'ozone et aux rayons UV
  • Ambidextres
  • Vendus par paires
  • Gamme de tailles de mains et de diamètres de ports
Spécification
Matériau CSM
Type de produit Gants
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) 0.15 mm
Type de manchette de gant 8 in de diamètre