Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Code produit. 10203053 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de protection, 2/boîte
Colonne HTS, boîte de 3
Colonne analytique
Colonne haute température
Colonne préparative
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Code produit. 10203053
Marque: Thermo Scientific™ 35005054646
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport aux C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Stabilité de pH 0 à 14
  • Excellentes pour les applications à haute température
  • Colonne 100 % acier inoxydable
  • Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne haute température
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 0 à 14
Porosité 250 Å
Surface spécifique 120 m²/g
Température 105°C
Phase stationnaire Carbone graphite poreux
Gamme de produits Hypercarb
Matériau de remplissage Sphérique, carbone graphite poreux
Taux de carbone 100%
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Type Colonne haute température