Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Glucides Na+
Code produit. 11577531 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
7,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11577531
Marque: Thermo Scientific™ 69310057726
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en versions H+, Ca+2, Pb+2 et Na+.
Disponibles en versions H+, Ca2+, Pb2+ et Na+, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Glucides Na+ sont les contre-ions appropriés pour satisfaire aux exigences des applications.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.
  • Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
  • Particules monodispersées efficaces et reproductibles
  • Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 7,7 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 363 psi (25 bars)
Granulométrie 10 μm
pH 1 à 11
Température 85°C
Type d’USP L58
Phase stationnaire Contre-ion Na+
Matériau de remplissage Polymère sphérique microporeux
Type de colonne Analyse des glucides
Phase Échange de ligands
Type Pré-colonne