Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate H+
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
- Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
- Particules monodispersées efficaces et reproductibles
- Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Pré-colonne |
| Diamètre (métrique) | 7,7 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 725 psi (50 bars) |
| Granulométrie | 8 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Température | 65°C |
| Type d’USP | L17 |
| Phase stationnaire | Contre-ion H+ |
| Afficher plus |