Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
50mm
300 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
7,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Glucides Pb2+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.
- Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
- Particules monodispersées efficaces et reproductibles
- Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de protection, 2/boîte |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 5 mm |
| Pression max. | 725 psi (50 bars) |
| Granulométrie | 8 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Température | 90°C |
| Type d’USP | L34 |
| Phase stationnaire | Contre-ion Pb2+ |
| Afficher plus |