Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche HyperSep™ Aminopropyl
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces cartouches SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et les échanges d’anions.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-432
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions. Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux. Applications classiques :
- Séparation des isomères structuraux
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Saccharides, phénols et produits pétroliers
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
6 ml | |
1 000 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 30 |
Poids du lit de 1 g ; volume de colonne de 6 ml | |
Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires | |
40 à 60 μm | |
HyperSep Aminopropyl | |
6 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.