Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Diol
Code produit. p-4524413 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10514655
Marque: Thermo Scientific™ 60300630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une excellente extraction en phase normale des composés polaires avec ces plaques à puits et puits individuels SPE Diol.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
L’adsorbant utilisé dans les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol présente de courtes chaînes alkyles avec des groupes fonctionnels polaires et est idéal pour l’isolement des composés polaires. Exemples d’applications :
  • Extraction en phase normale de composés polaires
  • Purification de composés polaires
Les plaques à 96 puits et puits individuels SPE HyperSep Diol sont généralement utilisés comme alternative à la silice dans les applications en phase normale où le caractère acide de la silice peut être problématique.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits amovibles à diol 10 mg/1 ml, 1/boîte
Poids du lit 10 mg
À utiliser avec (application) Extraction et purification des composés polaires
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Diol
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml
Volume (métrique) du puits 1 ml