Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Florisil
Isolez les composés polaires des matrices apolaires avec ces cartouches SPE Florisil, particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés
Marque:  Thermo Scientific™ 60108-500
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10203273
  • 136.09€ / 30 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil sont idéales pour l’isolation des composés polaires de matrices apolaires. Applications classiques :
  • Extraction de pesticides à l’aide des méthodes officielles
  • Extraction de biphényles polychlorés (PCB) présents dans l’huile de transformateurs
  • Alcool, aldéhydes, amines et médicaments
Extrêmement polaires par nature, les cartouches SPE HyperSep Florisil sont particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés. Gel de silice chargé d’oxyde de magnésium offrant des débits rapides pour de grands volumes d’échantillons.
Extrêmement polaires par nature, les cartouches SPE HyperSep Florisil sont particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés. Gel de silice chargé d’oxyde de magnésium offrant des cadences rapides pour de grands volumes d’échantillons.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
6 ml
500 mg
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Boîte de 30
Poids du lit de 500 mg ; volume de colonne de 6 ml
Isolement des composés polaires à partir de matrices apolaires
40 à 60 μm
HyperSep Florisil
6 ml