Learn More
Thermo Scientific™ Collecteurs sous vide avec blocs de verre HyperSep™
Les collecteurs sous vide à 16 et 24 ports accélèrent le traitement des échantillons. La conception avec bloc de verre permet d’effectuer une inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
2350.00€ - 2915.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | SPE |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Circuits de vide |
Gamme de produits | HyperSep |
Type | Collecteur à vide |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10447263
|
Thermo Scientific™
60104-232 |
Collecteur à vide 16 ports, 1/boîte |
2915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10354413
|
Thermo Scientific™
60104-233 |
Collecteur à vide 24 ports, 1/boîte |
2350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Nous proposons une gamme complète d’accessoires d’extraction pour compléter les cartouches traditionnelles et les plaques à 96 puits.
Les collecteurs avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ constituent une méthode simple de traitement rapide de plusieurs échantillons. Le couvercle rigide Corian du collecteur résiste aux déformations et permet d’éluer directement les échantillons dans des tubes à essai jetables. La conception permet d’effectuer l’inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
Les collecteurs avec bloc de verre HyperSep sont robustes et résistants aux produits chimiques ; ils sont conçus pour garantir des années d’extractions sans problème.- Les racks en polypropylène sont extrêmement résistants à une dégradation chimique. Ils sont fournis en fonction du nombre de positions figurant sur le couvercle du collecteur.
- La vanne de contrôle du vide permet d’optimiser le débit d’échantillons pendant les procédures d’extraction
- Les racks pour tubes à essai permettant l’utilisation de 12 tubes à essai jetables de 13 mm ou 16 mm
- Le vacuomètre et la vanne de purge facilitent la surveillance du processus de vide
- Les pieds de support aux coins évitent d’endommager les Luer et les pointes lorsque le couvercle n’est pas utilisé
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
Spécification
SPE | |
Circuits de vide | |
HyperSep | |
Collecteur à vide |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.