Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSep™ pour SPE en ligne
Code produit. 10169044 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain AX
HyperSep Retain CX
HyperSep Retain PEP
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10169044
Marque: Thermo Scientific™ 60312202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces colonnes, qui associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HyperSep Retain PEP ; dia. int. de 3,0 mm
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide en ligne
À utiliser avec (équipement) Système HPLC classique
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Retain PEP
Type Colonne HPLC en ligne
Diamètre (métrique) interne 3,0 mm