Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSep™ pour SPE en ligne
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
- l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
- le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécification
Spécification
| Description | HyperSep Retain-CX ; dia. int. de 2,1 mm |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide en ligne |
| À utiliser avec (équipement) | Système HPLC classique |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Retain CX |
| Type | Colonne HPLC en ligne |
| Diamètre (métrique) interne | 2,1 mm |