Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de laboratoire HyperSep™ Polystyrene
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
C18 ; polystyrène
Dioxyde de titane ; polystyrène
Dioxyde de zirconium ; polystyrène
SAX ; polystyrène
Conditionnement:
5 pièces
Description
Disponibles dans toute une gamme d’équipements de chromatographie, les plaques de laboratoire Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene permettent la purification et la préparation simples et pratiques des échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules. Dans ce format de plaque à 96 puits, le milieu de culture est intégré dans le fond de la plaque. Applications classiques :
- Culture tissulaire et séparation de produits
- Concentration d’échantillons à petite échelle
- Purification d’échantillons
- Collecte d’échantillons après chromatographie
Les plaques de laboratoire à 96 puits pratiques HyperSep se prêtent à un traitement manuel comme à l’utilisation d’un robot de manipulation de liquides. Elles ne sont pas adaptées à une utilisation avec un dispositif sous vide.
Spécification
Spécification
| Description | C18 ; polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Purification et préparation d’échantillons de protéines, d’ADN, d’ARN et d’autres biomolécules |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep C18 |
| Type | Plaque à 96 puits |