Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ Tip Microscale, 1 à 10 μl
Code produit. 10059002 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Adsorbant:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
Dioxyde de zirconium HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix)
HyperSep Titanium Dioxide
Trypsine HyperSep
Conditionnement:
96 pièces
Code produit. 10059002
Marque: Thermo Scientific™ 60109208
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaire.
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Les pointes d’extraction en phase solide à micro-échelle HyperSep sont un choix idéal lorsque vous travaillez avec de petits volumes d’échantillons. Applications classiques :
  • Spectrométrie de masse
  • Dessalage
  • Purification des protéines
  • MALDI
  • Électrophorèse
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Dioxyde de titane, volume de 1 à 10 µl
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Titanium Dioxide
Type Pointe
Volume (métrique) 1 à 10 µl
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.