Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Phenyl
Code produit. 10692664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5 000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10692664
Marque: Thermo Scientific™ 60108386
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une meilleure extraction des composés aromatiques et des analytes basiques grâce à ces cartouches SPE Phenyl offrant une sélectivité alternative pour la rétention des composés basiques.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Dans les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl, la densité d’électrons du cycle aromatique offre une sélectivité différente de celle des autres adsorbants apolaires pour la rétention des composés basiques. Les cartouches sont couramment utilisées pour les interactions apolaires, telles que :
  • Extraction de composés aromatiques
  • Extraction d’analytes basiques
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Description Poids du lit de 100 mg ; volume de colonne de 1 ml
Poids du lit 100 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Phenyl
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml
Quantité Boîte de 100