Learn More
Thermo Scientific™ Plaques phényl HyperSep™
Obtenez une meilleure extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques grâce à ces plaques à puits en SPE phényl offrant une sélectivité alternative pour la rétention des composés de base.
436.84€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Phenyl |
Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10600436
|
Thermo Scientific™
60300-688 |
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 100 mg |
436.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Dans les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl, la densité d’électrons du cycle aromatique offre une sélectivité différente de celle des autres adsorbants apolaires pour la rétention des composés basiques. Les cartouches sont couramment utilisées pour les interactions apolaires, telles que :
- Extraction de composés aromatiques
- Extraction d’analytes basiques
• Excellentes reproductibilité et efficacité
• Prête à l'emploi
• Large choix d'adsorbants
• Pour applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales
• Colonne en polypropylène haute résistance chimique munie de 2 frittés en polyéthylène maintenant l'adsorbant
• Distribution homogène des particules
• Taille moyenne des particules 40 à 60μm sauf Hypercarb
• Taille moyenne des pores 60 sauf Hypercarb et Florisil
• Extrémités non greffées
• Hypercarb (100% graphite poreux)
• Mécanisme d'interaction unique avec les molécules polaires
• Excellente rétention des composés hautement polaires non retenus par la C18
• Très bonne reproductibilité lot à lot
• Stable de pH 0 à 14
• Taille moyenne des particules 30μm
• Taille moyenne des pores 250
• C18
• Octadecyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe
• Rétention élevée
• Pour composés peu à non polaires
• C8
• Octyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe. Rétention plus faible que la C18
• Idéal pour composés moyennement polaires
• Phenyl
• Phenyl trifonctionnel
• Phase inverse hydrophobe. Habituellement utilisé pour les interactions non polaires
• Sélectivité différente des autres solvants apolaires grâce au cycle aromatique
• Silica
• Silice activée non liée
• Séparation efficace d'isomères géométriques
• Absorption de composés polaires tels que ethers et esters dans solvants non polaires
• Egalement utilisée comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux
• Cyano
• Cyanopropyl trifonctionnel
• Pour composés polaires en phase normale
• Pour composés faiblement apolaires en phase inverse
• Idéal pour l'extraction de stéroïdes
• Florisil
• Phase normale hydrophile. Isole les composés polaires dans une matrice apolaire
• Gel de silice chargé en magnésie pour un débit et un volume d'échantillon plus élevés
• Extrêmement polaire
• SAX (strong anion exchanger)
• Amine quaternaire trifonctionnelle
• Echange d'anions
• Pour l'extraction d'acides faibles et composés chargés négativement en milieu auqueux et non aqueux
• Interactions non polaires minimales
• SCX (strong cation exchanger)
• Acide benzène sulfonique trifonctionnel
• Echange de cations
• PKa faible
• Pour l'extraction de composés basiques
• Fort potentiel d'interactions apolaires grâce au cycle benzoïque
• Verify-CX
• Combinaison de 2 groupes fonctionnels: C8 et acide benzène sulfonique
• Non polaire + échange de cations
• Pour l'extraction de drogues basiques
• Copolymérisés sur un support rigide de gel de silice purifiée
• Verify-AX
• Combinaison de 2 groupes fonctionnels: C8 et amine quaternaire. Non polaire + échange d'anions
• Pour l'extraction de drogues acides. Copolymérisés sur un support rigide de gel de silice purifiée
• Phase normale hydrophile
• Plaque SPE Hypersep-96
Spécification
Extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques | |
HyperSep | |
Plaque à puits d’extraction en phase solide |
40 à 60 μm | |
HyperSep Phenyl | |
1 ml |