Learn More
Thermo Scientific™ Collecteur de pression positive HyperSep™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez la productivité de la préparation des échantillons par extraction en phase solide (SPE) en traitant simultanément jusqu’à 48 échantillons. Le collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ peut contenir 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 ml. Les échantillons et les solvants, ajoutés aux cartouches SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour une analyse ultérieure par chromatographie.
- Plaques d’adaptation pour accueillir des cartouches de 1, 3, 6, 10/15 ml
- Racks de prélèvement (13 ou 16 mm)
- Tubes de prélèvement (13 ou 16 mm)
- Bac à déchets pré-percé
- Filtre à air en ligne
Un kit d’installation est disponible.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
Spécification
Spécification
| Description | Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 13 mm |
| À utiliser avec (application) | SPE |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de prélèvement de 13 mm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement |