Learn More
Thermo Scientific™ Bac à déchets pour manifold de pression HyperSep™
Recueillez les déchets du manifold de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ à l’aide de ce bac à déchets pré-percé.
Marque: Thermo Scientific™ 60104-270
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Utilisez le bac à déchets pour collecteur à pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ pour recueillir les déchets du collecteur. Le collecteur à pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm.
Spécification
Conteneur à déchets pré-percé, 1 boîte | |
Manifold de pression positive | |
Bac à déchets pré-percé |
SPE | |
HyperSep |