Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain CX
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composés basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
127.00€ - 696.14€
Spécification
À utiliser avec (application) | Rétention des analyses basiques |
---|---|
Granulométrie | 30 à 50 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique |
Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10176354
|
Thermo Scientific™
60107-301 |
30 mg | 1 ml |
258.08€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10471635
|
Thermo Scientific™
60107-303 |
60 mg | 3 ml |
143.97€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10554495
|
Thermo Scientific™
60107-304 |
200 mg | 3 ml |
281.49€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10036224
|
Thermo Scientific™
60107-305 |
500 mg | 3 ml |
504.59€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10046224
|
Thermo Scientific™
60107-306 |
500 mg | 6 ml |
335.22€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10250145
|
Thermo Scientific™
60107-307 |
100 mg | 6 ml |
177.72€
30 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10466954
|
Thermo Scientific™
60107-308 |
60 mg | 6 ml |
164.69€
30 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10620646
|
Thermo Scientific™
60107-311 |
150 mg | 6 ml |
179.96€
30 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10382225
|
Thermo Scientific™
60107-312 |
2 000 mg | 25 ml |
696.14€
20 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10712737
|
Thermo Scientific™
60107-314 |
200 mg | 6 ml |
181.08€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10496764
|
Thermo Scientific™
60107-315 |
1 000 mg | 25 ml |
411.15€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10382275
|
Thermo Scientific™
60107-302 |
30mg | 3 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, conditionnées avec un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces cartouches à échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Elles sont très utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique d’un large éventail de stupéfiants, y compris les drogues basiques et neutres. Les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
Rétention des analyses basiques | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide |
30 à 50 μm | |
HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.