Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP
Code produit. p-4524366 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
30mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
1 000 mg
2g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
3 ml
6 ml
25 ml
25 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10595895
Marque: Thermo Scientific™ 60107201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™HyperSep™ Retain PEP.
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP. Le matériau de grande capacité employé est un matériau DVB polystyrène hautement poreux et ultra-pur modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques :
Idéales pour les échantillons de grande taille, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Applications :
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
  • Échantillons environnementaux
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Description Poids de lit de 30 mg ; volume de colonne de 1 ml
Poids du lit 30 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes polaires et non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml
Quantité Boîte de 100