Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ SAX
Obtenez d’excellentes performances d’extraction d’acides carboxyliques et d’autres acides faibles avec ces plaques à puits et puits individuels SPE échangeurs d’anions forts.
353.00€ - 450.85€
Spécification
À utiliser avec (application) | Isolement des protéines anioniques et des composés phénoliques |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 µm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep SAX |
Type | Plaque à 96 puits |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10427073
|
Thermo Scientific™
60300-567 |
Plaque à 96 puits amovibles SAX 50 mg/1 ml, 1/boîte |
449.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13407006
|
Thermo Scientific™
60307-242 |
Plaque à 96 puits fixes SAX 25 mg/2 ml, 1/boîte |
450.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13486996
|
Thermo Scientific™
60307-243 |
Plaque à 96 puits fixes SAX 50 mg/2 ml, 1/boîte |
449.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10457894
|
Thermo Scientific™
60300-565 |
Plaque à 96 puits amovibles SAX 10 mg/1 ml, 1/pqt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10085674
|
Thermo Scientific™
60300-568 |
Plaque à 96 puits amovibles SAX 100 mg/1 ml, 1/pqt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX offrent un adsorbant à échange anionique fort pour l’extraction d’acides faibles. Applications classiques :
- Isolement des protéines anioniques
- Élimination des pigments alimentaires acides
- Isolement des composés phénoliques
- Acides nucléiques, nucléotides et tensioactifs
- Le groupement amine masque l’effet de la chaîne de carbone du groupe fonctionnel
- Possibilité de régler la sélectivité par le choix du tampon
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Isolement des protéines anioniques et des composés phénoliques | |
HyperSep | |
Plaque à 96 puits |
40 à 60 µm | |
HyperSep SAX | |
1 mL |