Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ SAX
Code produit. 10289414 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5 000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10289414
Marque: Thermo Scientific™ 60108419
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez d’excellentes performances d’extraction d’acides faibles et d’autres acides carboxyliques avec ces cartouches SPE à échange anionique fort.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX offrent un adsorbant à échange d’anions forts pour l’extraction d’acides faibles. Exemples d’applications :
  • Isolation des protéines anioniques
  • Élimination des pigments alimentaires acides
  • Isolation des composés phénoliques
  • Acides nucléiques, nucléotides et tensioactifs
Les cartouches SPE SAX HyperSep sont particulièrement adaptées à l’extraction d’acides carboxyliques et d’autres acides faibles. Les produits chimiques extraient les composés chargés négativement présents dans les solutions (aqueuses et non aqueuses).
Le groupement amine masque l’effet de la chaîne carbonée du groupe fonctionnel
Possibilité de régler la sélectivité en choisissant le tampon
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Poids de lit de 200 mg ; volume de colonne de 3 ml
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Extraction d’acides faibles
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep SAX
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 3 ml
Quantité Lot de 50