Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Silica
Code produit. 13456826 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
10 000 mg
1 000 mg
200 mg
20 000 mg
2 000 mg
500 mg
50 000 mg
50 mg
5 000 mg
70 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Adsorbant:
HyperSep Silica
Quantité:
Boîte de 10
Boîte de 100
Boîte de 20
Boîte de 30
Lot de 50
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 13456826
Marque: Thermo Scientific™ 60108851
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Retenez les analytes dans des matrices apolaires et séparez des composés de structure très similaire grâce à ces cartouches SPE en silice.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica se caractérisent par un adsorbant polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices apolaires et peuvent séparer efficacement les composés de structure très similaire. Exemples d’applications :
  • Extraction de composés polaires et notamment d’aldéhydes, d’amines, de médicaments, de pesticides et d’herbicides
  • Extraction de caroténoïdes, vitamines liposolubles, aflatoxines dans des matrices alimentaires
  • Extraction d’acides gras et de phospholipides
Le matériau à base de silice de haute qualité, utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Silica, adsorbe les analytes à partir de solvants apolaires, comme les hydrocarbures, les esters et les éthers moins polaires. L’adsorbant peut également être utilisé comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 75 ml
Description Cartouche de silice 20 g / 75 ml, 10/boîte
Poids du lit 20 000 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes dans des matrices non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Silica
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 75 ml
Quantité Boîte de 10