Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de prélèvement d’échantillons d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™
Code produit. p-6091786 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Plaque de prélèvement d’échantillons, 2 ml
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10595225
Marque: Thermo Scientific™ 60300403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les plaques de prélèvement d’échantillons Thermo Scientific™ HyperSep™en phase solide (SPE) avec votre système HyperSep.
Utilisez les plaques de prélèvement d’échantillons Thermo Scientific™ HyperSep™ en phase solide (SPE) avec votre système HyperSep.
Analyse rapide sans sacrifier la précision ou la reproductibilité. Intégrez des adsorbants d’extraction en phase solide traditionnels dans un format de plaque à 96 puits à l’aide du système HyperSep.
  • La conception novatrice des plaques à 96 puits offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode
  • Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané.
Informations de commande :
Disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque de prélèvement d’échantillons, 2 ml
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons pour SPE
À utiliser avec (équipement) Rampe à vide
Gamme de produits HyperSep
Type Plaque de prélèvement d’échantillons
Volume (métrique) 2 ml