Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Verify CX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées pour la sélection de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, y compris des composés basiques et neutres.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientificâ„¢ HyperSepâ„¢ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientificâ„¢ HyperSep-96â„¢ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide traditionnels sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Description | Plaque à 96 puits fixes Verify-CX 50 mg/2 ml, 1/boîte |
| Poids du lit | 50 mg |
| À utiliser avec (application) | Analyse de stupéfiants |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène |
| Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Volume (métrique) du puits | 1 ml |
| Quantité | 1 Pk. |