Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Verify CX
Effectuez une analyse améliorée des stupéfiants, y compris des drogues basiques et neutres, avec ces cartouches SPE qui présentent des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
Marque: Thermo Scientific™ 60108-741
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées pour la sélection de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, y compris des composés basiques et neutres.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches HyperSep Verify CX est basé sur deux groupes fonctionnels : Thermo Scientific™ HyperSep C8 en phase inverse et un échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène. La chimie est copolymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
1 ml | |
50 mg | |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide | |
Boîte de 100 |
Poids de lit de 50 mg ; 1 ml de volume de colonne ; 100/boîte | |
Analyse de stupéfiants | |
40 à 60 μm | |
HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène | |
1 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.