Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Verify CX
Code produit. p-4524399 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10796134
Marque: Thermo Scientific™ 60108719
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez une analyse améliorée des stupéfiants, y compris des drogues basiques et neutres, avec ces cartouches SPE qui présentent des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées dans l’analyse de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, notamment des composés basiques et neutres.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches HyperSep Verify CX repose sur deux groupes fonctionnels : Thermo Scientific™ HyperSep C8 en phase inverse et un échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène. La chimie est co-polymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Description Poids du lit de 130 mg ; volume de colonne de 1 ml
Poids du lit 130 mg
À utiliser avec (application) Analyse de stupéfiants
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml
Quantité Boîte de 100