Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2 Amino
Code produit. 11547491 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm de dia.int.
Dia. int. de 4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11547491
Marque: Thermo Scientific™ 30710304030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez les sucres avec cette phase aminopropyle polyvalente de colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
  • Sensibilité supplémentaire pour les sucres
  • Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 300 mm
Granulométrie 10 μm
pH 2,5 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 2%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC