Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18, 3 μm
Code produit. 11583041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm de dia.int.
4 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11583041
Marque: Thermo Scientific™ 28103123030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18.
  • Désactivée avec une activité du silanol résiduelle minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Colonnes économiques à usage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 120 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse