Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18, 5 um
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm de dia.int.
4,6 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
- Désactivée avec une activité du silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Specifikationer
Specifikationer
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering