Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Code produit. 10723657 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Colonne préparative, standard
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10723657
Marque: Thermo Scientific™ 28103104030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Désactivée vis-à-vis des bases avec une activité silanol résiduelle minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Hypersil BDS
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse