Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Code produit. 16308586 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Colonne préparative, standard
Unit Size:
1 pièce
4 pièces
49 product options available for selection
Product selection table with 49 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne unitSize
16308586 250 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
10662674 50 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10670136 50 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10079192 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10067244 50 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10203423 100 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10488004 100 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10610156 100 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique -
10110513 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10389543 125 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11593041 125 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10097544 125 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10217423 125 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10484983 150 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10616185 150 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10403475 150 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10283703 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10438964 200 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10503425 250 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10494435 250 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10468054 250 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10344413 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10734414 10 mm 3 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10350885 150 mm 4,6 mm 2,4 μm Colonne analytique 1 pièce
10340885 150 mm 2,1 mm 2,4 μm Colonne analytique -
10075964 100 mm 4,6 mm 2,4 μm Colonne analytique 1 pièce
10066694 100 mm 2,1 mm 2,4 μm Colonne analytique -
10279864 50 mm 4,6 mm 2,4 μm Colonne analytique 1 pièce
10621416 50 mm 2,1 mm 2,4 μm Colonne analytique 1 pièce
10100943 10 mm 4 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10764047 10 mm 3 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10601144 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10424983 10 mm 4 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10455733 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte -
11969098 10 mm 4 mm 2,4 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
11919098 10 mm 2.1 mm 2,4 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10203183 150 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10027314 150 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique -
10558025 150 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10099332 150 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10374183 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10723657 100 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10666604 100 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10243703 100 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique -
10563225 50 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10478754 50 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10495163 50 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10511695 30 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10269864 30 mm 4,6 mm 2,4 μm Colonne analytique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
49 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16308586 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 28105259070A
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Colonnes Hypersil d’origine du fabricant
  • Silice désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4300 psi (300 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse