Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Code produit. 11503071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Product Code. 11503071
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 28205204630
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement “end-capped” présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8.
  • Désactivée avec une activité du silanol résiduelle minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Colonnes économiques à usage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 200 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 7%
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse