Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Code produit. 10239914 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10239914
Marque: Thermo Scientific™ 28202102130
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7% ; Taille des pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
  • Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres.
  • Moins de rétention que la C18 pour des analyses plus rapides
  • Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Très fiables pour les analyses de routine
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 18130 psi (1250 bars)
Granulométrie 2,4 μm
pH 2 à 8
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Hypersil BDS
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 7 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse