Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
- Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres.
- Moins de rétention que la C18 pour des analyses plus rapides
- Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
- Très fiables pour les analyses de routine
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 18130 psi (1250 bars) |
| Granulométrie | 2,4 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |