Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS Cyano
Code produit. 10494593 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3,0 mm
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10494593
Marque: Thermo Scientific™ 28805154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des colonnes cyano fiables et à usage général, choisissez les colonnes LC de silice désactivée vis-à-vis des bases Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano.
Pour des colonnes cyano fiables et à usage général, choisissez les colonnes LC de silice désactivée vis-à-vis des basesThermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés. Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano comme alternative.
  • En phase inverse, elles offrent une sélectivité différente par rapport aux phases C18 ou C8
  • En phase normale, elles sont moins rétentives que les colonnes de silice
  • Colonnes cyano fiables, avec une longue durée de vie
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client. Veuillez noter que les colonnes Hypersil BDS Cyano sont expédiées dans de l’isooctane/éthanol. Pour les applications en phase inverse, rincer à l’éthanol ou au 2-propanol avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Gamme de produits Hypersil BDS
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse, phase normale, sélectivité polaire
Type Colonne analytique