Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ CPS-2 Cyano
Code produit. 10038334 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10038334
Marque: Thermo Scientific™ 31805154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes cyano lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux phases greffées avec une chaîne alkyle en phase inverse.
Lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux phases greffées avec une chaîne alkyle en phase inverse, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations difficiles nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes NC Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Une phase cyanopropyle pour la HPLC en phase normale et en phase inverse
  • Équilibrage plus rapide de la phase mobile par comparaison à la silice en phase normale
  • Non désactivée par des traces d’eau en phase normale
  • Lorsqu’elle est utilisée comme matériau en phase inverse, la sélectivité cyano complète les phases greffées avec une chaîne alkyle, mais avec une hydrophobicité plus faible
  • L’un des matériaux en phase inverse les moins rétentifs et, par conséquent, utile pour séparer les composés polaires
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase normale et inverse
Type Colonne analytique