Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Code produit. 10259174 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10259174
Marque: Thermo Scientific™ 25705014001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une forme de pic et une sensibilité exceptionnelles en phase d’échange d’anions faibles, en phase inverse et en phase normale avec les colonnes LC Hypersil GOLD Amino.
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
Excellentes propriétés chromatographiques en trois modes
  • Conserve les anions et les acides organiques en mode d’échange d’anions faibles en cas d’utilisation avec des tampons courants et un modificateur organique
  • Excellente pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
  • Offre une sélectivité alternative aux colonnes de silice pour la chromatographie en phase normale
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions pour le screening à haut débit, granulométries de 1,9, 3 et 5 μm pour tous vos besoins en matière de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 0,8 ml/min
À utiliser avec Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 2 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Type Cartouche de protection