Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 25703-012101
Description
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
- Retient les anions et les acides organiques en mode d’échange d’anions faibles lorsqu’ils sont utilisés avec des tampons communs et un modificateur organique
- Excellentes pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
- Offrent une sélectivité alternative aux colonnes de silice dans la chromatographie en phase normale
- Excellente symétrie de pics
- Pics fins pour une excellente efficacité
- Sensibilité augmentée et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions pour des criblages à haut débit à granulométrie de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins en matière de séparation
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
0.25 mL/min | |
10 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
2,1 mm | |
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct et indépendants | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
Hypersil GOLD | |
2 % | |
Oui | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.