Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP aQ
Code produit. 16398566 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Pré-colonne
Pré-colonne, 1/16 po
Pré-colonne, 1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne unitSize
16398566 250 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378546 8 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16388546 20 mm 10 mm Pré-colonne 1 pièce
16398546 30 mm 10 mm Pré-colonne, 1/16 po 1 pièce
16308556 30 mm 10 mm Pré-colonne, 1/8 po 1 pièce
16318556 20 mm 20 mm Pré-colonne 1 pièce
16328556 30 mm 20 mm Pré-colonne, 1/16 po 1 pièce
16338556 30 mm 20 mm Pré-colonne, 1/8 po 1 pièce
16348556 100 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16358556 100 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16368556 100 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16378556 100 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16388556 100 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16398556 100 mm 50 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308566 100 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16318566 150 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328566 150 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16338566 150 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16348566 150 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16358566 150 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16368566 150 mm 50 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16378566 150 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16388566 250 mm 10 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16308576 250 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16318576 250 mm 30 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16328576 250 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16338576 250 mm 50 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16348576 250 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit. 16398566 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25305259270A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stable dans 100 % de la phase mobile aqueuse, les colonnes HPLC préparatives à “end-capping” polaire C18 Hypersil GOLD aQ offrent une rétention et une résolution améliorées des analytes polaires.
Conservez et résolvez les analytes polaires pour vos nouveaux besoins de purification avec des colonnes préparatives C18 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ à end-capping polaire. Ces colonnes HPLC préparatives C18 sont parfaites pour des séparations de phase inverse difficiles, avec des phases mobiles hautement aqueuses. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité alternative avec phase stationnaire C18 à end-capping polaire
  • Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires.
  • Offre une meilleure rétention des composés polaires.
  • Sélectivité C18 (USP L1)
Stabilité en phases mobiles hautement aqueuses
  • Applicable dans 100 % des phases mobiles aqueuses.
  • Pas de perte de performances ou de stabilité.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire aQ C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 12 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Polaire
Phase Phase inverse